Descripción
La versión de sección corta de los manguitos DURAN™ es ideal para su uso en lugares donde el espacio es limitado y los requisitos de estanquidad son más bajos.
- De conformidad con la forma E de la norma DIN 12249
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes.
- Reducción de la necesidad de grasa
- Tasa de fuga muy baja
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 17 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 14/15 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |