Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso para embudo de separación DURAN™ Gilson, completa con llave SBW-J
Código de producto. p-7189490 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 12.5
NS 14.5
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
15834738 NS 12.5 paquete de 25
15844738 NS 14.5 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15834738 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286428407
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™.
Los grifos para embudo de separación DURAN™ Gilson son componentes para la producción de embudos de separación Gilson con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura.
  • Manguito de grifo para embudo de separación con tapón SBW-J
  • Con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de tapón 2 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Material Boro 3.3, SBW-J y polipropileno, SBW-J, Polypropylene
Esterilizables en autoclave No
Tamaño del tapón NS 12.5
Anchura (métrico) 1,8 mm
N.° por paquete 25/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™; para la producción de embudos de separación conforme a Gilson