Learn More
DWK Life Sciences Embudo de decantación DURAN, esférico, versión de uso industrial
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Esférica
- Con llave de paso estándar en la base y tapón estándar en la base
- Versión de uso industrial
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 90 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Boro 3,3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de fases; extracción líquido-líquido |
| Cantidad | 1 unidad |