Learn More
DWK Life Sciences Embudo de separación DURAN™, forma cónica, con llave de vidrio
Código de producto. 10470021 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10470021 500 ml 1 PCS
10763121 100 ml cada uno
10379600 250 ml 1 PCS
10359650 1000 ml cada uno
10369650 2000 ml 1 PCS
10516532 50 ml cada uno
6 options
Código de producto. 10470021
Marca: DWK Life Sciences 242944401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo de separación permite la separación de líquidos no miscibles (extracción líquido-líquido).
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
  • Su forma cónica lo hace muy adecuado para la separación de fases
  • Incluye una llave de paso en la base estándar, un dispositivo de retención y un tapón de plástico
  • Con llave fiable
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Borosilicato 3.3, Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Separación de fases; extracción líquido-líquido
Cantidad 1 unidad