Learn More
DWK Life Sciences Embudo de separación DURAN™, forma cónica, con llave de vidrio
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Su forma cónica lo hace muy adecuado para la separación de fases
- Incluye una llave de paso en la base estándar, un dispositivo de retención y un tapón de plástico
- Con llave fiable
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de fases; extracción líquido-líquido |
| Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto