Learn More
DWK Life Sciences Embudo de separación DURAN™, forma cónica, con llave de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Su forma cónica lo hace muy adecuado para la separación de fases
- Incluye una llave de paso en la base estándar, un dispositivo de retención y un tapón de plástico
- Con llave fiable
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 13 mm |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de fases; extracción líquido-líquido |
| Cantidad | 1 unidad |