Descripción
El tubo con rosca de vidrio DURAN™ con rosca SVL es una rosca más fina que la rosca GL, que también se utiliza para conectar a equipos de vidrio. El tamaño nominal hace referencia al diámetro del núcleo en la rosca.
- El tubo con rosca de vidrio con rosca SVL es una rosca más fina que la rosca GL
- El tamaño nominal hace referencia al diámetro del núcleo en la rosca.
- Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
- Es posible trabajar sin grasa
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 22 mm |
| N.º de junta cónica estándar | SVL 22 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |