Learn More
DWK Life Sciences Tubo con rosca DURAN™, SVL
Código de producto. 15814638 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
15814638 SVL 30 paquete de 50
15804638 SVL 22 paquete de 50
15894628 SVL 15 paquete de 50
15844548 SVL 42 paquete de 10
4 options
Código de producto. 15814638
Marca: DWK Life Sciences 286266405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fijar.
El tubo con rosca de vidrio DURAN™ con rosca SVL es una rosca más fina que la rosca GL, que también se utiliza para conectar a equipos de vidrio. El tamaño nominal hace referencia al diámetro del núcleo en la rosca.
  • El tubo con rosca de vidrio con rosca SVL es una rosca más fina que la rosca GL
  • El tamaño nominal hace referencia al diámetro del núcleo en la rosca.
  • Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 32 mm
N.º de junta cónica estándar SVL 30
Grosor de la pared (métrico) 2 mm