Learn More
DWK Life Sciences Tubo de rosca DURAN™, GL, pared resistente, complementario a DIN 12216
Código de producto. 30286581 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
30286581 GL 25 paquete de 50
15854628 GL 14 paquete de 100
15884628 GL 45 paquete de 10
10690672 GL 18 cada uno
10268601 GL 25 cada uno
5 options
Artikelnummer. 30286581
Marke: DWK Life Sciences 286256807
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para su uso en una amplia variedad de equipos con mayores requisitos de resistencia mecánica.
Los tubos roscados de vidrio de paredes gruesas DURAN™ con rosca GL son complementarios a la norma DIN 12216 y se utilizan para conectar a equipos de vidrio. Disponible en 5 tamaños. Los accesorios disponibles permiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216
  • paredes gruesas
  • Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 22 mm
N.º de junta cónica estándar GL 25
Grosor de la pared (métrico) 2,5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.