Learn More
DWK Life Sciences Tubo con rosca DURAN™, GL
Código de producto. p-7189303 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
15844628 GL 14 paquete de 100
10355301 GL 32 cada uno
15981511 GL 45 paquete de 10
10778061 GL 25 cada uno
13463726 GL 18 paquete de 50
5 options
Código de producto. 15844628
Marca: DWK Life Sciences 286251603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conectar a una amplia variedad de equipos.
Los tubos con rosca de vidrio DURAN™ con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216 se utilizan para la fijación a equipos de vidrio. El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca. Disponible en 5 tamaños. Los accesorios disponibles permiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216
  • El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca (disponible en 5 tamaños).
  • Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100/Paq.
Descripción del artículo Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 12 mm
N.º de junta cónica estándar GL 14
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm