Descripción
Los tubos con rosca de vidrio DURAN™ con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216 se utilizan para la fijación a equipos de vidrio. El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca. Disponible en 5 tamaños. Los accesorios disponibles permiten una amplia gama de aplicaciones.
- Con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216
- El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca (disponible en 5 tamaños).
- Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
- Es posible trabajar sin grasa
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 16 mm |
| N.º de junta cónica estándar | GL 18 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |