Learn More
DWK Life Sciences Tubo con rosca DURAN™, GL
Código de producto. 10778061 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 10778061
Marca: DWK Life Sciences 286256207
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para conectar a una amplia variedad de equipos.
Los tubos con rosca de vidrio DURAN™ con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216 se utilizan para la fijación a equipos de vidrio. El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca. Disponible en 5 tamaños. Los accesorios disponibles permiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216
  • El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca (disponible en 5 tamaños).
  • Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Pk.
Descripción del artículo Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 22 mm
N.º de junta cónica estándar GL 25
Grosor de la pared (métrico) 1.8 mm