Learn More
DWK Life Sciences Tubo con rosca DURAN™, GL
Código de producto. 10355301 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
10355301 GL 32 cada uno
15844628 GL 14 paquete de 100
15981511 GL 45 paquete de 10
10778061 GL 25 cada uno
13463726 GL 18 paquete de 50
5 options
Código de producto. 10355301
Marca: DWK Life Sciences 286258808
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para conectar a una amplia variedad de equipos.
Los tubos con rosca de vidrio DURAN™ con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216 se utilizan para la fijación a equipos de vidrio. El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca. Disponible en 5 tamaños. Los accesorios disponibles permiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Con rosca GL estandarizada de conformidad con la norma DIN 12216
  • El tamaño nominal hace referencia al diámetro externo medido en la rosca (disponible en 5 tamaños).
  • Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Pk.
Descripción del artículo Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 28 mm
N.º de junta cónica estándar GL 32
Grosor de la pared (métrico) 2 mm