Descripción
El acoplamiento roscado consta de dos tapones roscados, que se conectan entre sí a través de una pieza de manguera flexible. Este componente permite una conexión flexible de dos componentes de vidrio.
- Para la conexión flexible de dos conexiones roscadas de vidrio con sellado de silicona integral (VQM)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | PBT |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de roscas de vidrio |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 45 |