Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca para la conexión del tubo DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Sistema de conexión GLS 80™ flexible para el uso de tubos semirrígidos
Sistema de conexión de tapón GLS 80™ flexible para su uso con tubos semirrígidos, adecuado para frascos de laboratorio y para medios de cultivo DURAN™ GLS 80™ Se pueden conectar cinco diámetros distintos de tubo flexible (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm). Igualación de presión estéril a través de filtro de membrana posible. Los puertos no utilizados se pueden suministrar con un tapón obturador. Ejemplos de aplicaciones: Transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril.
- El sistema modular flexible permite la combinación individual de los diversos componentes según los requisitos y la aplicación
- Se pueden conectar cinco diámetros distintos de tubo flexible (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm).
- Conexión NS 29/32 en el centro para un cierre hermético
- Igualación de presión estéril a través de filtro de membrana posible
- Se puede acoplar un tapón ciego GL 18 a los puertos no utilizados.
- Compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, versátil
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Descripción | Tapa roscada para conexión de tubo flexible, azul, GL 18 |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de fluidos; Suministro de líquidos a biorreactores; Suministro de reactivos para equipos; Fotobiorreactor |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 2/paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | 16 mm |
| Acabado del cuello | 16 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior abierta |
| Diámetro (métrico) | 87 mm |
| Mostrar más |