Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo DURAN™, cuello ancho, con reborde granulado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
- El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 85 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para calderas de calentamiento; calefacción; mezcla de varios componentes; tamaños 50, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10000, de 12 000 y 20 000 ml de tamaño ISO no DIN |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |