Learn More
DWK Life Sciences Frasco cilíndrico para cultivos celulares, con rosca DIN, GL 45 DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Los frascos cilíndricos roller se colocan en posición horizontal en un aparatos para frascos roller y se utilizan para la producción masiva de células y virus. Los frascos cilíndricos proporcionan la mayor superficie de crecimiento horizontal y periférica posible. Tienen una excelente claridad óptica.
- El tamaño del frasco permite la producción masiva de células y virus
- Con rosca DIN y tapa roscada en PBT para un cierre hermético
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de masas de células y virus; preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
| Cantidad | 2/paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 110 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |