Learn More
DWK Life Sciences Frasco de boca rebordeada DURAN™, con cierre tipo cangrejo
Tienda DWK Life Sciences ProductosBeschreibung
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Mientras que algunos frascos y matraces se utilizan para el cultivo de microorganismos, los frascos de boca rebordeada se utilizan principalmente para el muestreo (por ejemplo, en la industria láctea).
- El cierre tipo cangrejo permite una apertura y un cierre prácticos
- Se entrega con cierre tipo cangrejo
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Toma de muestras; Almacenamiento y transporte de cultivos líquidos; Preparación de medios de cultivo y cultivación |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), porcelana, metal, caucho |
| Cantidad | 10/paq. |
| Material del cierre | Porcelain, Metal, Rubber |
| Diámetro (métrico) | 45 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.