Learn More
DWK Life Sciences Frasco de boca rebordeada DURAN™, con cierre tipo cangrejo
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Mientras que algunos frascos y matraces se utilizan para el cultivo de microorganismos, los frascos de boca rebordeada se utilizan principalmente para el muestreo (por ejemplo, en la industria láctea).
- El cierre tipo cangrejo permite una apertura y un cierre prácticos
- Se entrega con cierre tipo cangrejo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Toma de muestras; Almacenamiento y transporte de cultivos líquidos; Preparación de medios de cultivo y cultivación |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), porcelana, metal, caucho |
| Cantidad | 10/paq. |
| Material del cierre | Porcelain, Metal, Rubber |
| Diámetro (métrico) | 57 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |