Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Junta de silicona, revestida con PTFE, VMQ
Código de producto. p-7189397 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11381475 GL 45 10 PCS
11736642 GL14 paquete de 10
11746642 GL 18 10 PCS
11755434 GL 25 10 PCS
11765434 GL 32 paquete de 10
5 options
Código de producto. 11381475
Marca: DWK Life Sciences 292482806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Junta de silicona revestida con PTFE.
Juntas de silicona de repuesto adecuadas para tapones roscados de PBT y para tapones a prueba de manipulación. Resistencia al calor a 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco). Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE. La silicona está reticulada con peróxido.
  • repuesto, tapón, junta, silicona, sello, sellado, vmq, ptfe, revestimiento, rosca, tapón
  • Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
  • La junta forma un sellado hermético con el frasco gracias a la silicona catalizada por peróxido
  • Silicona catalizada por peróxido
  • Adecuadas para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Revestimiento de tapón de repuesto para tapones PBT rojos
Material Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), VMQ
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 43,1 mm