Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de reducción DURAN™, toma/cono
Código de producto. p-7189289 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
Toma NS 19/26, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 14/23
Toma NS 29/32, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
10223881 Toma NS 29/32, cono NS 24/29 cada uno
15884818 Toma NS 29/32, cono NS 14/23 paquete de 10
10305101 Toma NS 29/32, cono NS 19/26 cada uno
15981601 Toma NS 24/29, cono NS 19/26 paquete de 10
15961601 Toma NS 19/26, cono NS 14/23 paquete de 10
15844818 Toma NS 24/29, cono NS 14/23 paquete de 10
6 options
Código de producto. 10223881
Proveedor: DWK Life Sciences 286548201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reducción del manguito al núcleo.
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Los reductores DURAN™ permiten la conexión de un manguito más grande a un núcleo más pequeño.
  • Los reductores permiten la conexión de un manguito más grande a un núcleo más pequeño y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Pk.
Descripción del artículo Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar
Tamaño de junta Toma NS 29/32, cono NS 24/29