Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de reducción DURAN™, toma/cono
Código de producto. 15884818 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
Toma NS 19/26, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 14/23
Toma NS 29/32, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15884818 Toma NS 29/32, cono NS 14/23 paquete de 10
10223881 Toma NS 29/32, cono NS 24/29 cada uno
10305101 Toma NS 29/32, cono NS 19/26 cada uno
15981601 Toma NS 24/29, cono NS 19/26 paquete de 10
15961601 Toma NS 19/26, cono NS 14/23 paquete de 10
15844818 Toma NS 24/29, cono NS 14/23 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15884818 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286548004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reducción del manguito al núcleo.
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Los reductores DURAN™ permiten la conexión de un manguito más grande a un núcleo más pequeño.
  • Los reductores permiten la conexión de un manguito más grande a un núcleo más pequeño y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar
Tamaño de junta Toma NS 29/32, cono NS 14/23