Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de reducción DURAN™, toma/cono
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
Toma NS 19/26, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 14/23
Toma NS 24/29, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 14/23
Toma NS 29/32, cono NS 19/26
Toma NS 29/32, cono NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Los reductores DURAN™ permiten la conexión de un manguito más grande a un núcleo más pequeño.
- Los reductores permiten la conexión de un manguito más grande a un núcleo más pequeño y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar |
| Tamaño de junta | Toma NS 24/29, cono NS 14/23 |