Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello estrecho, transparente DURAN™
Código de producto. p-7189436 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11722262 250 ml paquete de 10
10528871 10.000 mL cada uno
11716858 1000 ml paquete de 10
11706858 500 ml paquete de 10
10363781 5000 ml cada uno
11756928 25 ml 10 PCS
11746948 2000 ml paquete de 10
15231659 10 ml paquete de 10
11786848 50 ml paquete de 10
11361465 100 ml paquete de 10
10645141 20.000 mL cada uno
11 options
Código de producto. 11722262
Marca: DWK Life Sciences 211653609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de reactivo clásicos de cuello estrecho con tapón de vidrio.
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
  • Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Descripción Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos; transporte y envío de muestras; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 70 mm