Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello estrecho, transparente DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
- Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos sensibles al aire, productos farmacéuticos y químicos; Almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos; Transporte y envío de muestras; Almacenamiento de líquidos y productos farmacéuticos higroscópicos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 36 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |