Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello ancho, estrecho, USP /EP (3.2.1) transmisión de luz DURAN™
Código de producto. 11726858 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11726858 50 ml paquete de 10
11766858 1000 ml paquete de 10
11746858 250 ml 10 PCS
11736858 100 ml paquete de 10
11756858 500 ml 10 PCS
11786248 2000 ml paquete de 10
10078000 5000 ml cada uno
10672252 10.000 mL cada uno
11786268 25 ml paquete de 10
11689858 20.000 mL cada uno
10 options
Código de producto. 11726858
Marca: DWK Life Sciences 211681705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de reactivos clásico de cuello estrecho con tapón de vidrio en vidrio de color ámbar.
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ ámbar y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. El vidrio de color ámbar garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco.
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa según la Farmacopea estadounidense (USP) y la Farmacopea europea (EP)
  • El color ámbar solo se aplica en el exterior, lo que garantiza que las superficies internas mantengas las propiedades del vidrio de tipo 1 transparente DURAN™ estándar
  • Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
  • Todos los componentes son de vidrio y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Descripción Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos, polvos y gránulos; almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 42 mm