Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ PURE GLS 80™, ámbar, cuello ancho
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad GLS 80™, de color ámbar de 500 ml a 20 l, desarrollados para las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El diámetro exterior del cuello del frasco es de 80 mm, lo que permite llenar y vaciar los frascos fácilmente. El color ámbar, muy uniforme, duradero y químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora, ofrece protección para compuestos sensibles a la luz. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- Fácil llenado y vaciado del frasco gracias al diámetro ancho del cuello
- archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de fármacos y productos biotecnológicos sensibles a la luz; Almacenamiento y transporte de API sensibles a la luz, productos intermedios a granel, ingredientes y medios |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Diámetro (métrico) | 101 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.