Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, graduado
Código de producto. 11762312 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
15.000 mL
20.000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11762312 100 ml paquete de 10
11782312 500 ml paquete de 10
11792312 1000 ml paquete de 10
10051192 25 ml paquete de 10
10041192 50 ml paquete de 10
11772312 250 ml paquete de 10
10098060 5000 ml 1 PCS
11702322 2000 ml paquete de 10
10625131 10.000 mL cada uno
11659828 20.000 mL cada uno
11689898 150 ml paquete de 10
11629908 750 ml paquete de 10
11669908 3500 ml cada uno
13197216 15.000 mL cada uno
13417119 10 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11762312 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218052404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos para laboratorio multifuncionales y con revestimiento protector de plástico.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio transparente de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU transparente para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
  • Revestimiento de alta resistencia y larga vida útil
  • Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 380nm de longitud de onda debido al revestimiento externo
  • Complete con tapón de rosca (PP, lengüeta de sellado integrada) y anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Recubrimiento Poliuretano
Color Clear
Diámetro (imperial) 2.2 in.
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Material Vidrio de borosilicato (3.3), poliuretano, polipropileno, Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Type I, Class A
Closure Included No
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Laboratory Bottle
Altura (imperial) 3,9 in
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 56 mm