Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona de repuesto para tapón de rosca DURAN™ Premium
Código de producto. p-7189323 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12816573
Marca: DWK Life Sciences 292482909
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca para frascos con junta revestida que ofrece mayor resistencia química y a la temperatura.
Gracias a sus materiales altamente resistentes, el tapón de alta calidad es ideal para utilizar en procesos exigentes tanto químicamente como térmicamente. Debido a su alta resistencia a la temperatura, es ideal para procesos exigentes, como esterilización por aire caliente/calor seco y despirogenación a 200 °C. Los materiales utilizados cumplen los requisitos de la FDA/USP/EP y JP. Por lo tanto, el tapón premium es especialmente adecuado para su uso en la industria farmacéutica. Gracias al revestimiento de silicona recubierto de PTFE, el tapón premium proporciona un sellado fiable y hermético. Por lo tanto, es ideal para el almacenamiento y transporte a largo plazo de productos sensibles. El anillo de vertido de PFA compatible que permite un vertido sin goteo está disponible por separado. Hay disponibles juntas de silicona de repuesto con revestimiento de PTFE (silicona catalizada con platino)
  • Polímero de alta pureza sin colorantes
  • Calidad farmacéutica según USP Clase VI
  • El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia a la temperatura
  • El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia química
  • Sellado hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
  • Totalmente compatible con roscas GL 25 o 45 y, por lo tanto, muy versátil
  • El anillo de vertido de PFA compatible permite el vertido y la sustitución sin goteo. Las juntas de silicona con revestimiento de PTFE (silicona curada con platino) están disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descripción Revestimiento de repuesto
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; Ventilador de puerto único para medios de esterilización en autoclave en frascos grandes; transporte y envío
Material PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 43,1 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.