Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ Premium, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos de laboratorio GL 45 DURAN™ Premium están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. Los frascos premium son ideales para aplicaciones de alta temperatura: La resistencia a los choques térmicos del frasco de vidrio está asegurada por un diferencial de 160 °C. Además, se puede utilizar con un tapón de rosca de fluoropolímero (PFA) de alta temperatura y un anillo de vertido adecuados para su uso hasta 200 °C. Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto ISO 47961 proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala graduada doble para el volumen de llenado y una escala invertida para el vertido. La zona de marcado y el código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación están impresos en esmalte blanco permanente.
- Las marcas de graduación adicionales y una escala opuesta (con una exactitud del ± 5 %) simplifican la lectura del nivel de llenado, así como la cantidad retirada
- Producto sin colorantes
- Sellado fiable gracias al revestimiento de tapón recubierto de PTFE
- Con aprobación TÜV de resistencia a choques térmicos a 160 K
- Complételo con el anillo de vertido de PFA y el tapón
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento y transporte de medios y reactivos; envío |
| Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido premium |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PFA/PFA, capa de PTFE/silicona |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Material del cierre | Capa de PFA/PFA, PTFE/Silicona |
| Diámetro (métrico) | 86 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.