Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ Premium, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Código de producto. 11796878 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11796878 250 ml 10 PCS
11706888 500 ml 10 PCS
11716888 1000 ml paquete de 10
11786878 100 mL 10 PCS
4 options
Código de producto. 11796878
Marca: DWK Life Sciences 1127076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio de laboratorio con resistencia térmica y química superior.
Los frascos de laboratorio GL 45 DURAN™ Premium están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. Los frascos premium son ideales para aplicaciones de alta temperatura: La resistencia a los choques térmicos del frasco de vidrio está asegurada por un diferencial de 160 °C. Además, se puede utilizar con un tapón de rosca de fluoropolímero (PFA) de alta temperatura y un anillo de vertido adecuados para su uso hasta 200 °C. Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto ISO 47961 proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala graduada doble para el volumen de llenado y una escala invertida para el vertido. La zona de marcado y el código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación están impresos en esmalte blanco permanente.
  • Las marcas de graduación adicionales y una escala opuesta (con una exactitud del ± 5 %) simplifican la lectura del nivel de llenado, así como la cantidad retirada
  • Producto sin colorantes
  • Sellado fiable gracias al revestimiento de tapón recubierto de PTFE
  • Con aprobación TÜV de resistencia a choques térmicos a 160 K
  • Complételo con el anillo de vertido de PFA y el tapón
  • Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento y transporte de medios y reactivos; envío
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido premium
Material Vidrio de borosilicato (3.3), PFA/PFA, capa de PTFE/silicona
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Material del cierre Capa de PFA/PFA, PTFE/Silicona
Diámetro (métrico) 70 mm