Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo para polvo, con rama corta y ancha
Código de producto. p-7189414 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11757981 70 mm paquete de 10
11767981 100 mm 10 PCS
11716828 55 mm paquete de 10
11726828 80 mm paquete de 10
11786948 120 mm 10 PCS
10433721 160 mm cada uno
10495831 200 mm cada uno
7 options
Código de producto. 11757981
Marca: DWK Life Sciences 213543804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un embudo para polvo permite trasvasar sólidos y polvos de forma limpia.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago ancho y corto
  • El diámetro grande del vástago lo hace adecuado para la transferencia de sólidos
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 70 mm
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de sustancias en polvo y material granulado; se evita el derrame de sustancias; transferencia
Cantidad 10/paq.