Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados DURAN Philips™ con boquilla
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala. El vaso de precipitados Philipps difiere del vaso de precipitados cilíndrico porque es ligeramente cónico. Gracias a su forma, el vaso de precipitado Philipps se suele utilizar para líquidos viscosos.
- Boquilla para un vertido limpio
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (métrico) | 68 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.