Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada
Código de producto. p-7189113 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Color unitSize
11725434 GL 45 Amarillo paquete de 10
11722322 GL 25 Azul paquete de 10
11732322 GL 32 Azul paquete de 10
11762332 GL 45 Azul paquete de 10
11735434 GL 45 Verde paquete de 10
11745434 GL 45 Gris paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11725434 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 293382802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca con cierre hermético.
El clásico tapón con rosca para frascos de laboratorio GL incluye el sistema de tapón de cierre hermético, asegurando un sellado de los líquidos. Disponible en cuatro colores: azul, verde, amarillo y gris con anillos de vertido a juego. La distinción de tipos de medios se simplifica y se reduce considerablemente el intercambio de tapones de rosca y el riesgo de contaminación cruzada.
  • La lengüeta de sellado integrada proporciona un sellado eficaz para el almacenamiento a corto plazo
  • Anillo de vertido para un vertido sin goteo
  • Los diferentes colores evitan el intercambio de tapones y reduce el riesgo de contaminación cruzada
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Descripción Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Medios y reactivos para esterilización en autoclave; almacenamiento de muestras y medios a corto plazo; codificación e identificación de colores
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 54 mm