Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ original, transparente, con rosca DIN 168-1, graduado, solo frasco
Código de producto. 11727991 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
15.000 mL
20.000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11727991 2000 ml paquete de 10
11361415 50 ml paquete de 10
11797981 100 ml paquete de 10
11301425 250 ml 10 PCS
11321425 1000 ml paquete de 10
10132121 5000 ml cada uno
11311425 500 ml paquete de 10
11351415 25 ml paquete de 10
10222041 10.000 mL cada uno
10797671 15.000 mL 1 PCS
10189230 20.000 mL cada uno
11609898 750 ml 10 PCS
11629898 3500 ml cada uno
13497109 10 ml paquete de 10
11689888 150 ml paquete de 10
15 options
Codice prodotto. 11727991
Marca: DWK Life Sciences 218016308
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Referente en todo el mundo en los frascos de laboratorio de vidrio.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Las botellas están moldeadas con vidrio borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL se suministran completos con el icónico tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
  • Adecuado para almacenamiento a largo plazo
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 2000 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 136 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.