Learn More
DWK Life Sciences Tapa de rosca con abertura central, PBT rojo DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Tapón con abertura central adecuado para usar con tapones de bromobutilo, septos para perforación de silicona o conexiones de vidrio. Más resistente a productos químicos que el tapón de PP.
- Compatible con frascos de rosca GL
- El PBT rojo ofrece alta temperatura y resistencia química
- El PBT reforzado con vidrio ofrece una alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Diámetro interior (métrico) | Tamaño del calibre de 20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de reactivos asépticos y muestreo de cultivos con una jeringa y una aguja |
| Material | PBT |
| Cantidad | 10/paq. |
| Material de tornillo | Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior abierta |
| Material del cierre | PBT con fibra de vidrio |
| Diámetro (métrico) | 42 mm |
| Mostrar más |