Learn More
DWK Life Sciences Frasco para microbiología DURAN™, de cuello ancho, sin esmerilar
Código de producto. 10261701 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10261701 5000 ml cada uno
10211801 20.000 mL cada uno
15251659 250 ml paquete de 10
11702919 500 ml paquete de 10
11800690 1000 ml paquete de 10
10363351 2000 ml paquete de 10
10313451 10.000 mL cada uno
15241659 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10261701 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211817303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos para cultivos de cuello ancho para el uso con tapones de goma
Los frascos para cultivos están moldeados en vidrio borosilicato 3.3 tipo 1 de DURAN™ y son idóneos para la producción de medios o el cultivo de microorganismos. Los frascos corresponden a ISO 4796-2 y disponen de un cuello ancho, cónico y sin esmerilado para poder usar tapones de goma. Son aptos para la esterilización en autoclave a 121 o 134 °C o la esterilización con calor seco.
  • De cuello ancho para el uso con tapón de goma
  • Cuello ancho para facilitar el llenado y la limpieza
  • Código de trazabilidad
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
  • Se suministran sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 182 mm