Learn More
DWK Life Sciences Frasco para microbiología, de cuello estrecho, sin esmerilar DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos para cultivos están moldeados en vidrio borosilicato 3.3 tipo 1 de DURAN™ y son idóneos para la producción de medios o el cultivo de microorganismos. Los frascos corresponden a ISO 4796-2 y disponen de un cuello estrecho, cónico y sin esmerilado para poder usar tapones de goma. Son aptos para la esterilización en autoclave a 121 o 134 °C o la esterilización con calor seco.
- De cuello estrecho para el uso con tapón de goma
- Código de trazabilidad
- Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
- Se suministran sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
| Incluye | Con impresión |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 182 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |