Learn More
DWK Life Sciences Toma esmerilada larga DURAN™, acabada
Código de producto. 15874818 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15874818 28 mm paquete de 50
15834818 22 mm paquete de 50
15874808 17 mm paquete de 50
15834828 33 mm paquete de 50
4 options
Código de producto. 15874818
Marca: DWK Life Sciences 286546209
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para juntas esmeriladas en el rango de vacío alto.
Los manguitos DURAN™ en la variante de molienda larga se utilizan con frecuencia en el rango de vacío alto.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • Molienda corta para aperturas con poca disponibilidad de espacio y menores requisitos de estanquidad
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 28 mm
Grosor de la pared (métrico) 2 mm