Learn More
DWK Life Sciences Toma esmerilada larga DURAN™, acabada
Código de producto. 15874808 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 15874808
Marca: DWK Life Sciences 286534404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para juntas esmeriladas en el rango de vacío alto.
Los manguitos DURAN™ en la variante de molienda larga se utilizan con frecuencia en el rango de vacío alto.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • Molienda corta para aperturas con poca disponibilidad de espacio y menores requisitos de estanquidad
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 17 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.