Learn More
DWK Life Sciences Cono esmerilado largo DURAN™ con punta, acabado
Product Code. p-7189360 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
22 mm
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Tamaño de junta unitSize
15834588 13 mm paquete de 50
15854588 22 mm paquete de 50
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15834588
Brand: DWK Life Sciences 286164809
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Para juntas esmeriladas en el rango de vacío alto con extensión.
Los núcleos esmerilados largos DURAN™ con salida combinan las ventajas de los núcleos esmerilados largos y los núcleos de salida.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie esmerilada más grande es adecuada para su uso en aplicaciones de vacío alto.
  • Con drenaje
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 50/paq.
Descripción del artículo La salida adicional también se puede utilizar como punto de fijación para extensiones para diversos fines, por ejemplo, como tubería de entrada; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 13 mm
N.º de junta cónica estándar NS 14/35
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm