Learn More
DWK Life Sciences Cono esmerilado largo DURAN™ con punta, acabado
Código de producto. 15834588 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 15834588
Marca: DWK Life Sciences 286164809
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para juntas esmeriladas en el rango de vacío alto con extensión.
Los núcleos esmerilados largos DURAN™ con salida combinan las ventajas de los núcleos esmerilados largos y los núcleos de salida.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie esmerilada más grande es adecuada para su uso en aplicaciones de vacío alto.
  • Con drenaje
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/paq.
Descripción del artículo La salida adicional también se puede utilizar como punto de fijación para extensiones para diversos fines, por ejemplo, como tubería de entrada; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 13 mm
N.º de junta cónica estándar NS 14/35
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm