Descripción
Los núcleos DURAN™ en la variante de molienda larga se utilizan con frecuencia en el rango de vacío alto.
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- La superficie esmerilada más grande es adecuada para su uso en aplicaciones de vacío alto.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 26 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 2 mm |