Learn More
DWK Life Sciences Cono esmerilado largo DURAN™, acabado
Código de producto. 15894558 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15894558 13 mm paquete de 50
15834568 17 mm paquete de 50
15884568 26 mm paquete de 50
15864568 22 mm paquete de 50
15884578 40 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15894558 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286154602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para juntas esmeriladas en el rango de vacío alto.
Los núcleos DURAN™ en la variante de molienda larga se utilizan con frecuencia en el rango de vacío alto.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie esmerilada más grande es adecuada para su uso en aplicaciones de vacío alto.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 13 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm