Learn More
DWK Life Sciences Cono esmerilado largo DURAN™, acabado
Código de producto. 15884578 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15884578 40 mm paquete de 10
15834568 17 mm paquete de 50
15884568 26 mm paquete de 50
15864568 22 mm paquete de 50
15894558 13 mm paquete de 50
5 options
Código de producto. 15884578
Marca: DWK Life Sciences 286162602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para juntas esmeriladas en el rango de vacío alto.
Los núcleos DURAN™ en la variante de molienda larga se utilizan con frecuencia en el rango de vacío alto.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie esmerilada más grande es adecuada para su uso en aplicaciones de vacío alto.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 40 mm
Grosor de la pared (métrico) 2,3 mm