Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus+ GL 45, ámbar
Código de producto. p-7189331 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11311445 250 ml 10 PCS
11321445 500 ml 10 PCS
11735384 1000 ml 10 PCS
15543537 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11311445 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1094367
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio de laboratorio en vidrio ámbar, resistentes a la presión y al vacío.
Los frascos pressure plus+ DURAN™ GL 45 ofrecen una opción más segura para las aplicaciones de laboratorio que implican vacío o presión. Los frascos de laboratorio de vidrio estándar no están diseñados para soportar de forma segura las diferencias de presión. Como resultado de una geometría modificada, los frascos pressure plus+ garantizan resistencia a la presión y, por lo tanto, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos. Los frascos pressure plus+ tienen resistencia la presión verificada según DIN EN 1595. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, ámbar, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. El vidrio ámbar cumple con los límites de protección de luz ultravioleta como se especifica en las revisiones actuales de la USP y EP 3.2.1. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación.
  • Gracias a su geometría modificada (basada en ISO 4796-1) posibilita una resistencia al vacío o a la presión desde – 1 bar hasta + 1,5 bar
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Revestimiento de alta resistencia y larga vida útil
  • La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos
  • Trabajo seguro bajo condiciones de presión o vacío
  • Adecuado para vacío total ps = – 100 kPa
  • La resistencia a la presión cumple la norma DIN EN 1595
  • Cerámica azul de gran resistencia y expuesta al fuego, para distinguirlo visualmente del frasco estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de material sensible a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; filtración al vacío; recogida de muestras bajo presión; almacenamiento de disolventes volátiles y materiales generadores de gas
Incluye Sin tapón de rosca y anillo de vertido
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 70 mm