Learn More
DWK Life Sciences Eje agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, hueco
Código de producto. 15894638 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Esmerilados
Pulido
Tamaño de junta:
WB 10
WB 16
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tipo Tamaño de junta unitSize
15894638 Pulido WB 10 paquete de 50
15814648 Pulido WB 16 paquete de 50
15824648 Esmerilados WB 16 paquete de 50
15901571 Esmerilados WB 10 paquete de 50
4 options
Código de producto. 15894638
Marca: DWK Life Sciences 286306809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizar como alternativa a los agitadores magnéticos con alta viscosidad o altas velocidades de agitación.
Los ejes agitadores huecos DURAN™ KPG™ se utilizan para el procesamiento posterior en una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en las calidades molidas y pulidas. El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
  • Paso
  • Disponible en versión pulida y molida
  • El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Agitación de soluciones de reacción con altas viscosidades o a altas velocidades; para el procesamiento posterior de diferentes formas y tipos de agitador
Tipo Pulido
Tamaño de junta WB 10