Learn More
DWK Life Sciences Eje agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, hueco
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los ejes agitadores huecos DURAN™ KPG™ se utilizan para el procesamiento posterior en una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en las calidades molidas y pulidas. El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
- Paso
- Disponible en versión pulida y molida
- El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Agitación de soluciones de reacción con altas viscosidades o a altas velocidades; para el procesamiento posterior de diferentes formas y tipos de agitador |
| Tipo | Esmerilados |
| Tamaño de junta | WB 16 |