Learn More
DWK Life Sciences Eje agitador DURAN™ KPG™, intercambiable
Código de producto. 15804648 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Esmerilados
Pulido
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tipo unitSize
15804648 Pulido paquete de 50
15884638 Esmerilados paquete de 50
2 options
Código de producto. 15804648
Marca: DWK Life Sciences 286307205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizar como alternativa a los agitadores magnéticos con alta viscosidad o altas velocidades de agitación.
Los ejes agitadores sólidos DURAN™ KPG™ se utilizan para el procesamiento posterior en una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en las calidades molidas y pulidas. El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
  • Sólido
  • Disponible en versión pulida y molida
  • El manguito del cojinete y el eje agitador están adaptados con precisión el uno al otro mediante molienda de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Agitación de soluciones de reacción con altas viscosidades o a altas velocidades; para el procesamiento posterior de diferentes formas y tipos de agitador
Tipo Pulido