Learn More
DWK Life Sciences Eje agitador DURAN™ KPG™, 10 mm de diámetro, intercambiable, WS
Código de producto. 10557541 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Longitud: 320 mm
Longitud: 370 mm
Longitud: 410 mm
Longitud: 440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10557541 Longitud: 410 mm cada uno
10729111 Longitud: 370 mm cada uno
10405241 Longitud: 320 mm cada uno
10120261 Longitud: 440 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10557541
Marca: DWK Life Sciences 245838404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El eje agitador KPG es un agitador que encaja exactamente en el manguito de cojinete KPG y es adecuado para agitar medios viscosos.
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
  • Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
  • Superficie de cojinete pulida y esmerilada
  • Intercambiables
  • Ø 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Descripción del artículo Agitación a alta velocidad
Tipo Longitud: 410 mm
Tamaño de junta 25